Stampa…
Hai cercato: Acido succinico
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Acido succinico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Acido succinico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Acido succinico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: Acido succinico
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Acido succinico
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: Acido succinico ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido succinico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido succinico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido succinico ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido succinico ACS
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrizione: Acido succinico 99.0-100.5% (by acidimetry), crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL NF, JPE, ACS, SAFC®
MSDS Promo
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Succinic acid is a dicarboxylic acid that occurs in nature in such organisms as fungi and lichens. In eukaryotes, succiniate, the anion of succinic ac...
Codice catalogo: (SPCMS1686-500GM)
Fornitore: Spectrum Chemical
Codice articolo fornitore: S1686-500GM
Codice articolo locale: SPCMS1686-500GM
Descrizione: Succinic acid ≥99% FCC
UOM: 1 * 500 g
Codice catalogo: (EHERC16985000)
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Codice articolo fornitore: C16985000
Codice articolo locale: EHERC16985000
Descrizione: Acido succinico
UOM: 1 * 0,25 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom