Stampa…
Hai cercato: 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
3  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (APOSPC2875L-5G)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: PC2875L-5G
Codice articolo locale: APOSPC2875L-5G
Descrizione: 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
UOM: 1 * 5 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 96%
Codice catalogo: (TCIAD3454-1G)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: D3454-1G
Codice articolo locale: TCIAD3454-1G
Descrizione: 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
UOM: 1 * 1 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom