  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Rubinetti e lavandini
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (331582B)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC331582B
Descrizione:   In PP, bianco, filettatura a vite da 3/4"
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   In PE, con sfiato, per uso con jerrican in plastica con filettatura esterna (DIN 42)
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   In PE, bianco, filettatura a vite da 2"
Codice catalogo: (332862K)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC332862K
Descrizione:   In PE, bianco, filettatura a vite da 3/4"
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  KOETTERMANN
Descrizione:   Bench mounted gas tops are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Fornitore:  KOETTERMANN
Descrizione:   Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Codice catalogo: (MSGA2796)
Fornitore:  asecos
Codice articolo fornitore: 2796
Codice articolo locale: MSGA2796
Descrizione:   This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrizione:   These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo