  • Parametri
    • Articoli in magazzino (6)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Lana di vetro e di cotone
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Glass wool, Fiberglass, bianco, 1000 g
Codice catalogo: (734-2671)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI734-2671
Descrizione:   La produzione completamente meccanizzata offre un'uniformità costante di forma e dimensione per la massima efficacia nella tappatura delle fiale. Ques...
UOM:  1 * 2.000 pezzi
Codice catalogo: (24950.152)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC24950.152
Descrizione:   VWR®, Lana di silice, grado tecnico, Fiberglass, bianco, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Fornitore:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Descrizione:   Quartz wool, Fiberglass, bianco, 500 g
Fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Descrizione:   Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Descrizione:   This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione:   Extra fine
Codice catalogo: (HYPE60180-785)
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 60180-785
Codice articolo locale: HYPE60180-785
Descrizione:   Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglass, bianco, 10 g
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 12
  1  2  Prossimo