  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Microtomi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18989549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Fornitore:  LEICA HISTOLOGY
Descrizione:   Le lame consentono un sezionamento facile su un'ampia gamma di tessuti. il bordo affilato agevola la creazione delle sezioni. Eccellente geometria del...
Codice catalogo: (PERS72-0114-0000)
Fornitore:  PERSONNA MEDICAL
Codice articolo fornitore: 72-0114-0000
Codice articolo locale: PERS72-0114-0000
Descrizione:   Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM:  1 * 50 pezzi
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Descrizione:   Cryostat with spec. temp. control, CM1950, Spessore di taglio: 1 - 100 μm in 0,5 µm increments, Corsa di taglio: 59 mm, Dimensioni massime campioni: 50×80 mm, 835×850×1215 mm, 193 kg
Codice catalogo: (720-1884)
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Codice articolo fornitore: 1491850UVEL
Codice articolo locale: LEIC1491850UVEL
Descrizione:   Up-to-date technology with an ergonomic design for quick and safe sectioning with convenient foot rest. The chamber temperature goes down to −35 °C. A...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Descrizione:   Cut the high-quality sections that accurate diagnosis depends on. The Leica RM2125 RTS manual microtome has the essential features for safer economic ...
Codice catalogo: (720-1773)
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Codice articolo fornitore: 1492235EUUL
Codice articolo locale: LEIC1492235EUUL
Descrizione:   The manual rotary microtome for outstanding durability, precision and comfort. The Leica RM2235 provides comfortable functionality without compromise....
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (720-1882)
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Codice articolo fornitore: 1492255UL01
Codice articolo locale: LEIC1492255UL01
Descrizione:   The fully automated Leica RM 2255 microtome embodies the latest technological innovations in microtoms and perfectly harmonises practical features wit...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7