  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi anaerobici
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/88/18944888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Anaerocult® è un sistema sicuro e collaudato per la coltura di microrganismi anaerobici e microaerofili. Il sistema Anaerocult® è composto da sacchett...
Codice catalogo: (SART16671)
Fornitore:  SARTORIUS
Codice articolo fornitore: 16671
Codice articolo locale: SART16671
Descrizione:   Container for anaerobic incubation Stainless steel container with 11.8 cm inner diameter, 10.7 cm depth and a with metal insert for convenient inserti...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-1964)
Fornitore:  BIOTOOL AG
Codice articolo fornitore: IL.112017
Codice articolo locale: BTOLIL.112017
Descrizione:   The PetriSphere anaerobic gas system is suitable for the culturing of anaerobic, microaerophillic and capnophilic bacteria in common anaerobic jars. A...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione:   The jar is designed for use with AnaeroGen/CampyGen sachet and will hold up to 12 plates.
Fornitore:  schuett-biotec GmbH
Descrizione:   ANAEROBIC JAR LARGE 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5