Stampa…
Viscosimetro Ubbelohde, ASTM
Fornitore: SI Analytics
SCOI285401152EA 504 EUR
SCOI285401152 SCOI285401296 SCOI285401263 SCOI285401185 SCOI285401271 SCOI285401309 SCOI285401193 SCOI285401169 SCOI285401288 SCOI285401255 SCOI285401177
Viscosimetro Ubbelohde, ASTM
Viscosimetri Viscometri Capillari
Viscosimetri a livello per la determinazione della viscosità relativa dei liquidi a flusso newtoniano.
Tempo di efflusso minimo raccomandato 200 secondi.
Certificazioni: DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM calibrato per misurazioni automatiche.