Stampa…
Theophylline-7-acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO459250250EA 23.1 EUR
ACRO459250250 ACRO459251000 ACRO459255000
Theophylline-7-acetic acid 98%
Theophylline-7-acetic acid
Formula: C₉H₁₀N₄O₄
Peso molecolare: 238,20 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022832
CAS Number: 652-37-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 272 °C
HPLC ≥97.5 %