Stampa…
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO457560050EA 308 EUR
ACRO457560050
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Peso molecolare: 234,0900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749846
CAS Number: 4373-60-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %