  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Portaelettrodi
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (662-1169)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1169
Descrizione:   È sufficiente la pressione di un dito per ottenere misure multiple in maniera rapida ed efficiente. Il braccio dell'elettrodo si muove in quasi tutte ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-0114)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08544.002
Descrizione:   Per 2 elettrodi.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-0412)
Fornitore:  WTW
Codice articolo fornitore: 109809
Codice articolo locale: WTWA109809
Descrizione:   Supporto da banco con portaelettrodo flessibile, elettrodi per pH combinati e sensori di temperatura.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1137)
Fornitore:  Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 090043
Codice articolo locale: ORIO090043
Descrizione:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (EUTEECPHELSTDC)
Fornitore:  EUTECH
Codice articolo fornitore: ECPHELSTDC
Codice articolo locale: EUTEECPHELSTDC
Descrizione:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACH809-206)
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: 809-206
Codice articolo locale: HACH809-206
Descrizione:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 090070
Codice articolo locale: ORIO090070
Descrizione:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Multi-purpose stand with weighted base and flexible arm. One end is designed to accept the electrode holder (sold separately) while the other has a 1,...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI