Stampa…
Hai cercato: Penne a inchiostro
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (HECH41182010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 41182010
Codice articolo locale: HECH41182010
Descrizione: Penna a punta di diamante, Applicazione: Vetro
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: OUTILS RUBIS SA
Descrizione: Diamond pen, bent tip, Applicazione: Vetro
Codice catalogo: (MARI6120300)
Fornitore: MARIENFELD
Codice articolo fornitore: 6120300
Codice articolo locale: MARI6120300
Descrizione: For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Punta in diamante in supporto metallico.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Codice catalogo: (HAMMHSB780-01)
Fornitore: HAMMACHER KARL
Codice articolo fornitore: HSB780-01
Codice articolo locale: HAMMHSB780-01
Descrizione: Diamond for writing on glass, with wooden handle, Applicazione: Vetro
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (817-1135)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F133820000
Codice articolo locale: BELAF133820000
Descrizione: Può essere utilizzato per correggere o scrivere su etichette bagnate che sono state tenute a bagnomaria, in azoto liquido o in congelatore a 0 °C. Può...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom