Stampa…
Hai cercato: Penne per cleanroom
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promo
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promo
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Codice catalogo: (NITRS-BPBP-1-BL_U)
Fornitore: Nitritex
Codice articolo fornitore: S-BPBP-1-BL_U
Codice articolo locale: NITRS-BPBP-1-BL_U
Descrizione: BioClean™ Permaflow cleanroom pens have fade and water-resistant fast drying permanent ink and feature an alcohol-resistant label for easy cleaning wi...
UOM: 1 * 3 pezzi
Blocked
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom