  • Parametri
    • Articoli in magazzino (9)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Dispenser per guanti
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questi supporti sono realizzati in materiale acrilico resistente e trasparente, in modo da poter vedere le dimensioni e il materiale dei guanti. Ciasc...
Codice catalogo: (211-0371)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0371
Descrizione:   In PS con additivo Microban®. Questi supporti per scatole di guanti con montaggio a parete.
UOM:  1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (611-3119)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-3119
Descrizione:   Questi supporti per scatole di guanti modulari sono realizzati in resina resistente e antiurto, resistente alle soluzioni detergenti corrosive. Ideali...
UOM:  1 * 3 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In acciaio rivestito di resina epossidica.
Fornitore:  Palbam
Descrizione:   These wall-mounted dispensers are designed for sterile packaged gloves.
Fornitore:  ANSELL HEALTH CARE
Codice articolo fornitore: POS002
Codice articolo locale: ANSEPOS002
Descrizione:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Epoxy-coated with welded steel wire racks for disposable gloves, wipes or tissues.
Codice catalogo: (AKAAAK-787)
Fornitore:  AK
Codice articolo fornitore: AK-787
Codice articolo locale: AKAAAK-787
Descrizione:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI