Weighing dishes, aluminium
Fornitore: Marienfeld
Weighing dishes made of aluminium, suitable for moisture analysis in infra-red dryer.
  • Flat bottom ensures good standing on the worktop and keeps the samples securely in place
  • Manufactured free of grease or oil
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Ø est. Altezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Weighing dishes, 80 per pack, 6 packs 100 mm 7 mm 80 MARI6604900
Codice articolo fornitore: 6604900
Codice articolo locale: MARI6604900
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI