Stampa…
Hai cercato: Guarnizioni
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Easily detect lost elastomeric fragments to prevent contamination and product recalls.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Ensure a tight seal.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Simple accessories to protect your delicate pressure gauge.
Certificati Promo
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Smart Gasket lets you take samples or readings from a sanitary line.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Hands-free installation for difficult-to-reach locations!
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Promo
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: The benefits of PTFE and 316L stainless steel in one gasket!
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Codice catalogo: (MFLX30544-20)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA30544-20
Descrizione: Easily sample fluid in critical high-purity system.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MFLX30542-20)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA30542-20
Descrizione: Easily sample fluid in critical high-purity system.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom