Darifenacin Hydrobromide, Reference Standard
1164200.
: USP
:
- Pack type:Vial
- Pk:150 mg
- Standards:USP reference standard
- CAS No.:133099-07-7
- Description:Darifenacin Hydrobromide
- UN No.:3077
- Formula:C₂₈H₃₁BrN₂O₂
- Description:Darifenacin Hydrobromide