Human plasma from peripheral blood
Fornitore: HemaCare
Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in plasma include albumin, coagulation factors, fibrinolytic proteins, immunoglobulins, and other proteins.
Human peripheral blood plasma is collected in FDA-registered collection centres following cGMP and cGTP collection guidelines from IRB consented healthy human volunteer donors. The plasma is separated from whole blood which has been collected in a CPD collection bag or EDTA specimen tubes. Plasma can be provided in fresh or cryopreserved format.
Storage at −80 °C.
Attenzione: Research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Leukapheresis-derived plasma, cryopreserved, cryovial (collected in ACD-A) 2 ml PB006C-1
Codice articolo fornitore: PB006C-1
Codice articolo locale: HCMSPB006C-1
Leukapheresis-derived plasma, cryopreserved, cryovial (collected in ACD-A) 5 ml PB006C-2
Codice articolo fornitore: PB006C-2
Codice articolo locale: HCMSPB006C-2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI