  • Parametri
    • Articoli in magazzino (53)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Terreni per la purificazione di proteine
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 17-5113-01
Codice articolo locale: GEHE17-5113-01
Descrizione:   Streptavidin Sepharose™ High Performance, 34 µm, 5 ml
UOM:  1 * 5 ml
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Sephadex™ G-100 is useful for desalting and buffer exchange of very large biomolecules. Sephadex™ G-100 Superfine is designed for specific cases requi...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 17-0998-01
Codice articolo locale: GEHE17-0998-01
Descrizione:   Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow, 90 µm, 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   The classic Protein A Sepharose™ CL-4B is well documented for immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation proc...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 17-0430-01
Codice articolo locale: GEHE17-0430-01
Descrizione:   CNBr-activated Sepharose™ 4B, 90 µm, 15 g
UOM:  1 * 15 g
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   DEAE Sepharose™ Fast Flow, ~90 µm, 500 ml
Codice catalogo: (80-6484-51)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 80-6484-51
Codice articolo locale: GEHE80-6484-51
Descrizione:   The 2-D Clean-Up Kit is designed to prepare samples for 2-D electrophoresis that otherwise produce poor 2-D spot-maps due to high conductivity, high l...
UOM:  1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping