Anti-PDE11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 11A is a cAMP/cGMP dual-specific phosphodiesterase. PDE11A activity is inhibited by IBMX, as well as zaprinast and dipyridamole. At least four isoforms have been identified which carry distinct GAF sequences in the N-terminal regions. PDE11A2 contains an additional 86 amino acids at the N-terminus. PDE11A3 contains an additional 108 N-terminal amino acids compared to PDE11A2. PDE11A4 is the longest isoform.
PDE11A antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Zebrafish
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-334
Codice articolo fornitore: 48-334
Codice articolo locale: PRSI48-334
Specifiche
Antigene PDE11A
Nome antigene Phosphodiesterase 11A
Reattività Horse, Monkey, Zebrafish, Bovine, Bat, Mouse, Chicken, Hamster, Pig, Gorilla, Rat, Gibbon, Rabbit, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene phosphodiesterase 11A , cyclic nucleotide phosphodiesterase 11A, PDE11A, MGC133355, MGC133356, dual 3',5'-cyclic-AMP and -GMP phosphodiesterase 11A, cAMP and cGMP cyclic nucleotide phosphodiesterase 11A, FLJ23693, PPNAD2
Immunogeno PDE11A antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE11A (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI