Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
FLT3, a PDGF Receptor-type protein kinase, promotes the differentiation and proliferation of hematopoietic cells by binding to hematopoietic growth factor. Mutations of the FLT3 gene have been implicated in acute myeloid leukemia.
FLT3 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 13 - 26 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: FLT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-319
Codice articolo fornitore:: 48-319
Codice articolo locale:: PRSI48-319
Specifiche
Antigene FLT3
Nome antigene Fms-like tyrosine kinase 3
Reattività Human, Gorilla, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3, FLK-2, FL cytokine receptor, FLK2, STK1, FLT3, CD135
Immunogeno FLT3 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of FLT3 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità