Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-PDE9A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 9A is a cGMP-specific phosphodiesterase. PDE9A activity is inhibited by zaprinast, but it is insensitive to rolipram, vinpocetine, SKF-94120, dipyridamole, and IBMX. More than 20 alternatively spliced variants have been reported (Rentero et al. 2003). PDE9A has been implicated in penile erectile dysfunction, as well as in functional disturbances in which intraneuronal signal transmission via second messengers are important in the pathophysiology (example, bipolar affective disorder). PDE9A is the only cGMP-specific PDE with significant expression in the forebrain, and as such is likely to function in NO-cGMP signaling.
PDE9A antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE9A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Dog, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-318
Codice articolo fornitore: 48-318
Codice articolo locale: PRSI48-318
Specifiche
Antigene PDE9A
Nome antigene Phosphodiesterase 9A
Reattività Monkey, Gibbon, Dog, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene HSPDE9A2
Immunogeno PDE9A antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE9A (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità