Anti-PDE8B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 8B, is a high affinity, cAMP-specific phosphodiesterase. Enhanced PDE8B activity has been associated with the phenotypic expression of Gsalpha mutations in human pituitary tumors. PDE8B is absent in normal pituitary but present in GH-secreting adenomas. PDE8B activity is inhibited by dipyridamole, but it is insensitive to rolipram, zaprinast, or IBMX.
PDE8B antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:400.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-316
Codice articolo fornitore: 48-316
Codice articolo locale: PRSI48-316
Specifiche
Antigene PDE8B
Nome antigene Phosphodiesterase 8B
Reattività Human, Gibbon, Bat, Horse, Monkey, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene CRF2, CRF-RB, CRFR2, HM-CRF
Immunogeno PDE8B antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE8B (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI