Anti-PDE8A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 8A, a high affinity, cAMP-specific phosphodiesterase, has been implicated in penile erectile dysfunction. PDE8A activity is inhibited by dipyridamole, but not by rolipram, zaprinast, or IBMX. At least five splice variants and four protein isoforms have been reported.
PDE8A antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:300.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE8A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Dog, Gorilla, Horse, Human, Pig, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-315
Codice articolo fornitore: 48-315
Codice articolo locale: PRSI48-315
Specifiche
Antigene PDE8A
Nome antigene Phosphodiesterase 8A
Reattività Gibbon, Human, Dog, Pig, Gorilla, Horse, Rabbit
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene High affinity cAMP-specific and IBMX-insensitive 3',5'-cyclic phosphodiesterase 8A
Immunogeno PDE8A antibody was raised against a peptide located in the near N-Terminus of PDE8A (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI