Anti-PDE7A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 7A, a cAMP-specific phosphodiesterase, has been shown to affect memory, T-cell functioning and emesis and has been implicated in depression. Two isoforms (PDE7A1 and PDE7A2) which differ at their N-terminal region, have been reported.
PDE7A antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Orangutan, Rabbit, Xenopus
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-311
Codice articolo fornitore: 48-311
Codice articolo locale: PRSI48-311
Specifiche
Antigene PDE7A
Nome antigene Phosphodiesterase 7A
Reattività Xenopus, Dog, Gibbon, Monkey, Human, Orangutan, Rabbit, Gorilla, Bovine, Bat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogeno PDE7A antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of PDE7A (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI