Anti-ADRA1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
The alpha-1b adrenoceptor is an Adrenergic Receptor that causes contraction of smooth muscle cells and thereby controls vascular tone, blood pressure, and accelerates the development of atherosclerosis. Decreased alpha-1b adrenoceptor is associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). This adrenergic receptor also acts as a proto-oncogene when transfected into cell lines where constitutive activation of the receptor induces neoplastic transformation.
ADRA1B antibody can be used in immunohistochemistry starting at 2 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ADRA1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-310
Codice articolo fornitore: 48-310
Codice articolo locale: PRSI48-310
Specifiche
Antigene ADRA1B
Nome antigene Adrenoceptor Alpha 1B
Reattività Human, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene adrenergic, Alpha-1B adrenergic receptor, receptor., ADA1B_HUMAN, ADRA1, alpha-1B-adrenergic receptor, ALPHA1BAR, Alpha-1B adrenoreceptor, alpha-1B-, Alpha-1B adrenoceptor
Immunogeno ADRA1B antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of ADRA1B (Human).
Form Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI