Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
PAK6, a PAK (STE20) type protein kinase, contains a N-terminal Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) motif and a C-terminal kinase domain. The protein has been shown to bind to GTP-Cdc42 and GTP-Rac; however, in contrast to most PAKs, kinase activity was not stimulated by Cdc42 or Rac, but could be stimulated by androgen receptor (AR) binding. PAK6 protein also has been shown to bind to estrogen receptor alpha.
PAK6 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Rabbit, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-308
Codice articolo fornitore: 48-308
Codice articolo locale: PRSI48-308
Specifiche
Antigene PAK6
Nome antigene p21 Protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6
Reattività Dog, Chicken, Rabbit, Monkey, Orangutan, Rat, Gibbon, Bovine, Human, Gorilla, Mouse, Horse, Bat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene p21-activated kinase 6, Serine/threonine-protein kinase PAK 6, p21-activated protein kinase 6
Immunogeno PAK6 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of PAK6 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità