Anti-HUNK Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
HUNK, an AMPK/SNF1-type protein kinase, contains a domain homologous to SNF1, a protein involved in the response to nutritional stress in yeast. HUNK has been shown to participate in vesicular transport. Additionally, functional studies in mice suggest that HUNK regulates endocytosis via interaction with rabaptin-5 protein and induces changes in mammary glands during pregnancy.
HUNK antibody can be used in immunohistochemistry starting at 15 - 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HUNK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-307
Codice articolo fornitore: 48-307
Codice articolo locale: PRSI48-307
Specifiche
Antigene HUNK
Nome antigene Hormonally up-regulated Neu-associated kinase
Reattività Gorilla, Bovine, Monkey, Chimpanzee, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogeno HUNK antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of HUNK (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI