Anti-GRM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
The Metabotropic Glutamate Receptor GRM2 binds L-glutamate and has been linked to the inhibition of the cyclic AMP signaling cascade. GRM2 is involved in mediating the suppression of neurotransmission and in synaptogenesis and synaptic stabilization. Glutamatergic neurotransmission plays a role in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions.
GRM2 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunoprecipitation
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GRM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-303
Codice articolo fornitore: 48-303
Codice articolo locale: PRSI48-303
Specifiche
Antigene GRM2
Nome antigene Glutamate Receptor, Metabotropic 2
Reattività Chimpanzee, Human, Gorilla, Rabbit, Gibbon, Monkey
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene GRM2, GLUR2, Metabotropic glutamate receptor 2, GPRC1B, mGlu2, MGLUR2
Immunogeno GRM2 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GRM2 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI