Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-GPR61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
GPR61 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR61 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Bovine, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-302
Codice articolo fornitore: 48-302
Codice articolo locale: PRSI48-302
Specifiche
Antigene GPR61
Nome antigene G Protein-coupled Receptor 61
Reattività Gorilla, Bat, Rat, Human, Bovine, Pig, Mouse, Horse, Monkey, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene GPCR3, BALGR
Immunogeno GPR61 antibody was raised against a peptide located in the 2nd cytoplasmic domain of GPR61 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità