Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
BAI1 is an Orphan-B GPCR with an unknown ligand. BAI1 is postulated to be a member of the secretin receptor family, an inhibitor of angiogenesis, and a growth suppressor of glioblastoma. Along with BAI1, there are two other brain-specific angiogenesis inhibitor genes, designated BAI2 and BAI3, which have similar tissue specificities and structures. However, only BAI1 is transcriptionally regulated by p53. Loss of BAI1 expression has been implicated in glioblastoma.
BAI1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 - 15 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ADGRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Gorilla, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-300
Codice articolo fornitore: 48-300
Codice articolo locale: PRSI48-300
Specifiche
Antigene ADGRB1
Nome antigene Adhesion G Protein-Coupled Receptor B1
Reattività Gibbon, Human, Bovine, Gorilla, Monkey
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene KIAA4089, Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 1, GDAIF, R75078, BAI1
Immunogeno BAI1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of BAI1 (Human).
Form Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI