Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-TACR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
NK2R is a Tachykinin Receptor activated by the neuropeptide substance K, also referred to as neurokinin A. It mediates smooth muscle contraction in central airway and may contribute to the development of asthma.
Tachykinin Receptor 2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TACR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Pig
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-257
Codice articolo fornitore: 48-257
Codice articolo locale: PRSI48-257
Specifiche
Antigene TACR2
Nome antigene Tachykinin Receptor 2
Reattività Human, Gibbon, Pig, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene NK2R, Neurokinin 2 Receptor, TAC2R, NKNAR, SKR
Immunogeno Tachykinin Receptor 2 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of Tachykinin Receptor 2 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità