Anti-GPR77 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
C5L2 is an Anaphylatoxin Receptor. Binding to anaphylatoxins can result in increased triglyceride synthesis, although its precise role in cellular responses has not been determined.
GPR77 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR77
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-256
Codice articolo fornitore: 48-256
Codice articolo locale: PRSI48-256
Specifiche
Antigene GPR77
Nome antigene G Protein-coupled Receptor 77
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogeno GPR77 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of GPR77 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI