Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-FZD5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
FZD5 is a Frizzled Receptor that mediates Wnt signaling. FZD5 is associated with limb bud and bone marrow stem cell development. FZD5 contributes to the activated state of fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis. Recently, FZD5 has been implicated in melanoma metastasis through the Wnt5a and PKC pathway.
Frizzled 5 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: FZD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Gorilla, Human, Monkey, Pig, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-254
Codice articolo fornitore: 48-254
Codice articolo locale: PRSI48-254
Specifiche
Antigene FZD5
Nome antigene Frizzled 5
Reattività Monkey, Gibbon, Bovine, Dog, Human, Rabbit, Pig, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene C2orf31, FzE5, Hfz5, DKFZP434E2135, hFz5, Fz-5, HFZ5, MGC129692
Immunogeno Frizzled 5 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of Frizzled 5 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità