Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-GPRC5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
GPRC5B is an Orphan-C GPCR induced by retinoids. GPRC5B shows some homologies to the metabotropic glutamate receptor-like family of GPCRs; however, the GPRC5B protein has a short N-terminal domain compared to other family C members.
GPRC5B antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPRC5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Orangutan
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-244
Codice articolo fornitore: 48-244
Codice articolo locale: PRSI48-244
Specifiche
Antigene GPRC5B
Nome antigene G Protein-coupled Receptor Class C Group 5 Member B
Reattività Orangutan, Gorilla, Monkey, Human, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene RAIG-2, RAIG2
Immunogeno GPRC5B antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPRC5B (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità