Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
DRD1, a Dopamine Receptor, mediates the effect of the neurotransmitter dopamine, an intermediate in the biosynthesis of noradrenaline and adrenaline. It is involved in the control of motor activity and cognitive memory. Downregulation of DRD1 leads to severe impairments in working memory and to locomotor hyperactivity, which are observed in diseases such as schizophrenia, Parkinson's disease, affective disorders, and attention deficit hyperactivity disorder. DRD1 enhances smooth muscle contraction and vasodilation in the heart. It also modulates sodium transport in the kidney and is involved in the pathogenesis of hypertension.
DRD1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-241
Codice articolo fornitore: 48-241
Codice articolo locale: PRSI48-241
Specifiche
Antigene DRD1
Reattività Rabbit, Monkey, Gorilla, Human, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogeno DRD1 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of DRD1 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI