Anti-GPR182 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
G Protein-Coupled Receptor L1/G10D (GPR182) has been suggested to be an Adrenomedullin Receptor. Originally cloned from rats and later from humans, L1/G10D does not to bind adrenomedullin or display functional cAMP response to adrenomedullin . The initial experimental results, which demonstrated high-affinity binding and increased levels of cAMP in COS cells that were transfected with L1/G10D and treated with adrenomedullin, could not be reproduced by other laboratories (Kapas et al. 1995). It is now known that the functional adrenomedullin receptor is a heterodimeric complex composed of calcitonin receptor-like receptor (CRLR) and receptor activity modifying proteins (RAMPs) (McLatchie et al. 1998). L1/G10D therefore should be considered an Orphan A receptor.
GPR182 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR182
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-232
Codice articolo fornitore: 48-232
Codice articolo locale: PRSI48-232
Specifiche
Antigene GPR182
Nome antigene G Protein-coupled Receptor 182
Reattività Human, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene AM-R, AMR, 7TMR, gamrh, hrhAMR, ADMR, G10D
Immunogeno GPR182 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of GPR182 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI