Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
The oxytocin receptor belongs to the vasopressin/oxytocin family of GPCRs because it binds similar cyclic nonapeptide hormones. The oxytocin receptor functions primarily during labor and lactation. There is a dramatic increase in the number of oxytocin receptors just before the onset of labor causing the uterine muscles to become exceedingly sensitive to oxytocin. The activated oxytocin receptor causes an inward membrane current that results in smooth muscle contraction during labor and milk ejection during lactation. This receptor also plays a role in natriuresis, kaliuresis and may have an antistress effect.
Oxytocin Receptor antibody can be used in immunohistochemistry starting at 8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OXTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-231
Codice articolo fornitore: 48-231
Codice articolo locale: PRSI48-231
Specifiche
Antigene OXTR
Nome antigene Oxytocin Receptor
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene OTR
Immunogeno Oxytocin Receptor antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of Oxytocin Receptor (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità