Anti-GPR132 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
G2A belongs to the Lysophospholipid/Lysosphingolipid Receptor family and is an anti-proliferative cell cycle regulator that plays a critical role in controlling peripheral lymphocyte homeostasis. Loss of G2A expression leads to the development of a late-onset autoimmune syndrome (Le et al, 2001). Lysophosphatidylcholine (LPC) is the activating ligand for G2A.
GPR132 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 28 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR132
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-227
Codice articolo fornitore: 48-227
Codice articolo locale: PRSI48-227
Specifiche
Antigene GPR132
Nome antigene G Protein-coupled Receptor 132
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene G2A
Immunogeno GPR132 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPR132 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI