Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
CCR8, a Chemokine Receptor, binds the CC-chemokine I-309, which is secreted by umbilical vein endothelial cells. CCR8 also binds viral monocyte inflammatory protein-I (vMIP-I), which is induced by Kaposi sarcoma-related human herpesvirus-8. CCR8 induces endothelial chemotaxis and may function as an HIV-1 co-receptor on primary human cells, contributing to HIV-1-induced thymic pathogenesis (Lee et al., 2000).
CCR8 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 4.8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Gorilla, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-226
Codice articolo fornitore: 48-226
Codice articolo locale: PRSI48-226
Specifiche
Antigene CCR8
Nome antigene Chemokine (C-C motif) receptor 8
Reattività Gorilla, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene CCR-8, CMKBRL2, CC-CKR-8, GPRCY6, CDw198, TER1, CD198, CKRL1, CMKBR8, CY6
Immunogeno CCR8 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of CCR8 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità