Anti-ERBB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ERBB-4 receptor tyrosine kinase is activated by neuregulins, nrg- 2, nrg-3, heparin-binding egf-like growth factor, betacellulin and ntak to regulate cell proliferation and differentiation. Several isoforms of the ERBB-4 receptor tyrosine kinase have been identified and differ functionally in their response to phorbol ester: they represent cleavable and noncleavable forms of the receptor. These isoforms are differentially expressed in tissues.
ERBB4 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ERBB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-220
Codice articolo fornitore:: 48-220
Codice articolo locale:: PRSI48-220
Specifiche
Antigene ERBB4
Nome antigene Erb-b2 receptor tyrosine kinase 4
Reattività Human, Gorilla, Monkey, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
Immunochimica Yes
Sinomini antigene ERBB4, p180erbB4, Verb a e, Tyrosine kinase type cell surface receptor HER4, C-erbB-4, Avian erythroblastic leukemia viral (verbb2) oncogene homolog 4
Immunogeno ERBB4 antibody was raised against an internal region of ERBB4 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità