Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
DDR1 is a DDR/TKT type protein kinase. DDR1 is activated by various types of collagen, including types I through IV. Binding of collagen to DDR1 protein results in autophosphorylation and a delayed but sustained tyrosine kinase activation. DDR1 may function in cell-to-cell interaction or recognition. At least three mRNA variants, resulting in different protein isoforms of 875, 913 and 919 amino acids, have been reported. DDR1 protein has been shown to be over expressed in human breast, ovarian, esophageal and pediatric brain tumors.
DDR1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-219
Codice articolo fornitore: 48-219
Codice articolo locale: PRSI48-219
Specifiche
Antigene DDR1
Nome antigene Discoidin Domain receptor tyrosine kinase 1
Reattività Gorilla, Chimpanzee, Human, Gibbon, Monkey
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene EDDR1, CD167, MCK10, RTK6, NTRK4, HGK2, PTK3A, NEP, CAK, PTK3, TRKE, DDR
Immunogeno DDR1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of DDR1 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità