Anti-INPP5J Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
PIB5PA antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:5000, and immunohistochemistry starting at 0.2 - 0.5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: INPP5J
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-217
Codice articolo fornitore: 48-217
Codice articolo locale: PRSI48-217
Specifiche
Antigene INPP5J
Nome antigene Inositol Polyphosphate-5-phosphatase J
Reattività Human, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene PIPP, INPP5, PIB5PA
Immunogeno PIB5PA antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of PIB5PA (Human).
Form Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI