Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SLC7A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
SLC7A5 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC7A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Dog, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-216
Codice articolo fornitore: 48-216
Codice articolo locale: PRSI48-216
Specifiche
Antigene SLC7A5
Nome antigene Solute Carrier Family 7 Member 5
Reattività Dog, Human, Gorilla, Rabbit, Monkey, Gibbon
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene L-type amino acid transporter 1, 4F2LC, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, member 5, D16S469E, MPE16, large neutral amino, 4F2 light chain, SLC7A5, CD98 light chain, hLAT1, integral membrane protein E16, E16, LAT1, CD98, y+ system)
Immunogeno SLC7A5 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of SLC7A5 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità