Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Focal adhesion kinase (FAK) is a non-receptor protein-tyrosine kinase that is involved in signaling pathways involved in cell motility, proliferation, and apoptosis. FAK is activated by tyrosine phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. FAK plays a potential role in oncogenic transformation resulting in increased kinase activity.
PTK2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 1:100.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-191
Codice articolo fornitore: 48-191
Codice articolo locale: PRSI48-191
Specifiche
Antigene PTK2
Nome antigene Protein-tyrosine Kinase 2
Reattività Gorilla, Gibbon, Mouse, Human, Monkey
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene Focal Adhesion Kinase, FAK-related non-kinase polypeptide, protein-tyrosine kinase 2, FADK 1, focal adhesion kinase 1
Immunogeno PTK2 antibody was raised against a peptide located near the C-Terminal region of PTK2 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI