Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
SLC5A3 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC5A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Hamster, Human, Monkey, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-173
Codice articolo fornitore: 48-173
Codice articolo locale: PRSI48-173
Specifiche
Antigene SLC5A3
Nome antigene Solute Carrier Family 5 Member A3
Reattività Dog, Bovine, Human, Monkey, Hamster, Bat, Rabbit
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene SMIT, Na+/myo inositol cotransporter, Sodium/myo inositol cotransporter, solute carrier family 5 inositol transporters, SLC5A3, Na+/myo-inositol cotransporter, SMIT2, sodium/myo inositol cotransporter 1, SC5A3_HUMAN, Solute carrier family 5 member 3., Sodium/myo-inositol cotransporter, member 3
Immunogeno SLC5A3 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of SLC5A3 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI