Anti-TAAR9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
TAAR9/TA3 is an Orphan-A GPCR because the ligand has not been identified. TAAR9/TA3 was identified by degenerate PCR because of its similarity to other trace amine receptors. The close proximity on chromosome 6 and high sequence homology to the other trace amine receptors suggest that TAAR9/TA3 is likely to bind a related or unidentified amine.
TAAR9 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TAAR9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-163
Codice articolo fornitore: 48-163
Codice articolo locale: PRSI48-163
Specifiche
Antigene TAAR9
Nome antigene Trace Amine-associated Receptor 9
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene TA3, TRAR3, TAR3, TAR9
Immunogeno TAAR9 antibody was raised against a peptide located in the 3rd extracellular domain of TAAR9 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI