Anti-OXER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
OXER1 is a Chemoattractant Receptor for eosinophils and neutrophils.
Oxoeicosanoid Receptor 1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OXER1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-155
Codice articolo fornitore: 48-155
Codice articolo locale: PRSI48-155
Specifiche
Antigene OXER1
Nome antigene Oxoeicosanoid (OXE) Receptor 1
Reattività Human, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogeno Oxoeicosanoid Receptor 1 antibody was raised against a peptide located in the 1st extracellular domain of Oxoeicosanoid Receptor 1 (Human).
Form Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI