Anti-CYSLTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
Cysteinyl leukotriene receptor 2 (CysLT2) is a Chemoattractant Receptor that binds neutrophil chemoattractants such as cysteinyl leukotrienes. These ligands have potent proinflammatory activity and are implicated in many features of asthma including edema, bronchial constriction, and hyperreactivity (Bisgaard et al., 2000). Activation of cysteinyl leukotriene receptor 2 induces cell contraction and/or relaxation.
CYSLTR2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 13 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CYSLTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Horse, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-153
Codice articolo fornitore: 48-153
Codice articolo locale: PRSI48-153
Specifiche
Antigene CYSLTR2
Nome antigene Cysteinyl Leukotriene Receptor 2
Reattività Horse, Gibbon, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene KPG_011, HG57, CYSLT2R, CYSLT2, PSEC0146, HPN321, hGPCR21, GPCR21
Immunogeno CYSLTR2 antibody was raised against a peptide located in the 1st extracellular domain of CYSLTR2 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI