Anti-HTR5A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
The 5-HT5A Receptor is a member of the Serotonin Receptor subfamily.
HTR5A antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HTR5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Guinea pig, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-149
Codice articolo fornitore: 48-149
Codice articolo locale: PRSI48-149
Specifiche
Antigene HTR5A
Nome antigene 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Receptor 5A, G Protein-Coupled
Reattività Horse, Mouse, Guinea Pig, Gibbon, Dog, Rat, Human, Monkey, Bovine, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene 5-HT5A
Immunogeno HTR5A antibody was raised against a peptide located in the 1st extracellular domain of HTR5A (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità