Anti-TAAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
TAAR1/TA1 is a Trace Amine Receptor activated by tyramine and beta-PEA. TAAR1/TA1 is likely to be involved in regulation of blood pressure, electrolyte homeostasis, and in controlling mood. An allelic variant of TAAR1/TA1 has been identified.
TAAR1 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TAAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Human, Monkey
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG PRSI48-144
Codice articolo fornitore: 48-144
Codice articolo locale: PRSI48-144
Specifiche
Antigene TAAR1
Nome antigene Trace amine-associated Receptor 1
Reattività Monkey, Chimpanzee, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene TAR1, Trace amine receptor 1, TaR-1, TA1, TRAR1
Immunogeno TAAR1 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of TAAR1 (Human).
Forma Liquid
Applicazioni testate Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità